Merck
32809
Supelco
Desogestrel
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
13-Ethyl-11-methylene-18,19-dinor-17α-4-pregnen-20-yn-17-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H30O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.47
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CCCC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C22H30O/c1-4-21-14-15(3)20-17-9-7-6-8-16(17)10-11-18(20)19(21)12-13-22(21,23)5-2/h2,8,17-20,23H,3-4,6-7,9-14H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
Klucz InChI
RPLCPCMSCLEKRS-BPIQYHPVSA-N
informacje o genach
human ... PGR(5241)
Opis ogólny
Desogestrel to nowy steryd progestagenowy opracowany do stosowania w doustnych środkach antykoncepcyjnych.
Zastosowanie
Desogestrel może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w:
  • Środkach antykoncepcyjnych i próbkach wody rzecznej metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej/spektrometrii mas z pułapką jonową (LC-IT MS).
  • Próbkach farmaceutycznych metodą LC-MS.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Evaluation of the sensitivity of miniaturized liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry for pharmaceutical analysis.
Kranendijk M, et al.
Journal of Separation Science, 28(14), 1796-1802 (2005)
Gabriele S Merki-Feld et al.
Cephalalgia : an international journal of headache, 33(5), 340-346 (2013-01-09)
Migraine seems to be substantially related to hormonal changes. However, migraine, but also the use of combined oral contraceptives (COC), is associated with an increased risk for vascular events. Therefore progestagen-only contraception is an important alternative to combined preparations. Clinical
High performance liquid chromatography/ion-trap mass spectrometry for separation and simultaneous determination of ethynylestradiol, gestodene, levonorgestrel, cyproterone acetate and desogestrel.
Matejicek D and Kuban V
Analytica Chimica Acta, 588(2), 304-315 (2007)
Tessa Madden et al.
Obstetrics and gynecology, 120(5), 1053-1059 (2012-10-24)
To estimate whether women who receive an immediate postabortion etonogestrel subdermal implant have higher discontinuation rates than women who undergo an interval insertion (insertion not associated with a recent pregnancy). This was a secondary analysis of the Contraceptive CHOICE Project.
Petra M Casey et al.
Contraception, 87(3), 370-374 (2012-09-11)
Bleeding irregularities represent the most common etonogestrel subdermal implant (ESI) removal indication. ESI placements (n=304) from June 2007 to April 2011 were grouped by removal indications. Group characteristics were compared using one-way analysis of variance, Kruskal-Wallis and χ(2) test. Of