Kluczowe dokumenty
327719
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 2,500
Synonim(y):
PS
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H5)]n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
for GPC
Poziom jakości
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mw 2,500 (Typical)
metody
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Format
neat
Opis ogólny
Polistyren (dla GPC, 2,500) jest syntetycznym tworzywem termoplastycznym, które może znaleźć szeroki zakres zastosowań ze względu na swoje właściwości, takie jak niski koszt, sztywność, niski ciężar właściwy, wysoka odporność chemiczna, elastyczność mechaniczna, biokompatybilność i dobra przetwarzalność.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Weathering of Polymers (1983)