Kluczowe dokumenty
32611
Triflumizole
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(E)-4-Chloro-α,α,α-trifluoro-N-(1-imidazol-1-yl-2-propoxyethylidene)-o-toluidine, 1-{1-{[4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]imino}-2-propoxyethyl}-1H-imidazole
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CCCOC\C(=N/c1ccc(Cl)cc1C(F)(F)F)n2ccnc2
InChI
1S/C15H15ClF3N3O/c1-2-7-23-9-14(22-6-5-20-10-22)21-13-4-3-11(16)8-12(13)15(17,18)19/h3-6,8,10H,2,7,9H2,1H3/b21-14+
Klucz InChI
HSMVPDGQOIQYSR-KGENOOAVSA-N
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)