Merck
32594
Supelco
Cambendazole-d7
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Isopropyl-d7 2-(4-thiazolyl)-5-benzimidazolecarbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14D7H7N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(OC(=O)Nc1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C14H14N4O2S/c1-8(2)20-14(19)16-9-3-4-10-11(5-9)18-13(17-10)12-6-21-7-15-12/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)(H,17,18)/i1D3,2D3,8D
Klucz InChI
QZWHWHNCPFEXLL-UNAVHCQLSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)