Merck
32427
Supelco
Orthosulfamuron
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)-3-[2-(dimethylcarbamoyl)phenylsulfamoyl]urea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N6O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.43
Beilstein:
11343666
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)Nc2ccccc2C(=O)N(C)C)n1
InChI
1S/C16H20N6O6S/c1-22(2)14(23)10-7-5-6-8-11(10)20-29(25,26)21-16(24)19-15-17-12(27-3)9-13(18-15)28-4/h5-9,20H,1-4H3,(H2,17,18,19,21,24)
Klucz InChI
UCDPMNSCCRBWIC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ortosulfamuron jest ogólnoustrojowym herbicydem powschodowym należącym do klasy herbicydów sulfamoilomocznikowych. Herbicydy sulfamoilomocznikowe działają poprzez hamowanie biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych w roślinach. Specyficzny sposób działania ortosulfamuronu polega na hamowaniu enzymu roślinnego, syntazy acetolaktanowej, znanej również jako syntaza acetohydroksykwasowa (ALS/AHAS). Hamowanie ALS/AHAS blokuje biosyntezę aminokwasów rozgałęzionych waliny, leucyny i izoleucyny, które biorą udział w procesie wzrostu roślin. Ortosulfamuron może być syntetyzowany w reakcji benzkarbaminianu N,N-dimetylo-2-sulfamoilochlorku z 2-amino-4,6-dimetoksypirymidyną w obecności zasady.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)