Kluczowe dokumenty
32233
Danofloxacin-(methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C[C@@H]2C[C@H]1CN2c3cc4N(C=C(C(O)=O)C(=O)c4cc3F)C5CC5
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)