Merck
32221-M
Sigma-Aldrich
Ethanol (denatured)
≥99.8% (GC), absolute, puriss. p.a.
Synonim(y):
Ethyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
Beilstein:
1718733
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
15101802
Identyfikator substancji w PubChem:
product name
Ethanol, puriss. p.a., absolute, ≥99.8% (GC)
gęstość pary
1.59 (vs air)
ciśnienie pary
44.6 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
absolute
puriss. p.a.
Próba
≥99.8% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
683 °F
granice wybuchowości
19 %, 60 °F
zanieczyszczenia
furfural, in accordance
≤0.0001% free alkali (as NH3)
≤0.0001% heavy metals (as Pb)
≤0.0003% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% acetone (GC)
≤0.001% aldehydes (as CH3CHO)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.003% 2-propanol
≤0.003% carbonyl compounds (as CO)
≤0.02% methanol (GC)
≤0.05% iso-amyl alcohol
≤0.2% water (Karl Fischer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.3614-1.3618
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
tw
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
gęstość
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤0.5 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.1 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.1 ppm
Sn: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.1 ppm
ciąg SMILES
CCO
przydatność
complies for UV absorption
complies for appearance
complies for identity A
complies for identity B
passes test for reaction against H2SO4
format
neat
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ethanol was used as dispersion medium for already prepared silver nanoparticles.
It may be used in the following studies:
  • Hydrothermal synthesis of single crystal ZnO nanorod.
  • Synthesis of N-(N′dodecylcarboxamidomethyl)N,N,dimethyl ammonio propane sulfonates.
  • As solvent for cytofluorimetric analysis.
  • Preparation of TiO2 colloid (particle size = 20nm).
Przypis
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesca Filon Larese et al.
Toxicology, 255(1-2), 33-37 (2008-11-01)
There is a growing interest on nanoparticle safety for topical use. The benefits of nanoparticles have been shown in several scientific fields, but little is known about their potential to penetrate the skin. This study aims at evaluating in vitro
Fabrication of thin film dye sensitized solar cells with solar to electric power conversion efficiency over 10%.
Ito S, et al.
Thin Solid Films, 516(14), 4613-4619 (2008)