Merck
31999
Sigma-Aldrich
Sodium 5,5-diethylbarbiturate
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonim(y):
5,5-Diethylbarbituric acid sodium salt, Barbitone, Sodium barbital, Veronal sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11N2NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.17
Beilstein:
3921202
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
linia produktu
BioUltra
Próba
≥99.0% (NT)
Postać
fine crystals
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
zanieczyszczenia
insoluble matter, passes filter test
pH
9.0-10.5 (25 °C, 0.5 M in H2O)
rozpuszczalność
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤10 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
ciąg SMILES
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
Klucz InChI
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
Działania biochem./fizjol.
Sedative/hypnotic
Inne uwagi
Buffer component for the separation of serum proteins by cellulose acetate electrophoresis
Sales restrictions may apply
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[A new buffer for cellulose acetate foil electrophoresis].
G Töpfer
Zeitschrift fur medizinische Laboratoriumsdiagnostik, 22(3), 129-134 (1981-01-01)