Merck
31572
Supelco
Propaquizafop
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22ClN3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
443.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
C[C@@H](Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCCO\N=C(\C)C
InChI
1S/C22H22ClN3O5/c1-14(2)26-29-11-10-28-22(27)15(3)30-17-5-7-18(8-6-17)31-21-13-24-20-12-16(23)4-9-19(20)25-21/h4-9,12-13,15H,10-11H2,1-3H3/t15-/m1/s1
Klucz InChI
FROBCXTULYFHEJ-OAHLLOKOSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Propaquizafop jest herbicydem aryloksyfenoksypropionianowym stosowanym głównie do powschodowego zwalczania chwastów w produktach rolnych. Jego sposób działania polega na hamowaniu karboksylazy acetylo-koenzymu A (ACCase), kluczowego enzymu w biosyntezie kwasów tłuszczowych.
Zastosowanie
Propaquizafop może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania pestycydu:
  • W próbkach pszczoły miodnej metodą chromatografii cieczowej i gazowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas z monitorowaniem reakcji wielokrotnych.
  • W próbkach wód gruntowych i powierzchniowych metodą bezpośredniego wtrysku - chromatografii cieczowej - jonizacji elektrorozpryskowej - tandemowej spektrometrii masowej z monitorowaniem wielu reakcji.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
EFFECT OF PROPAQUIZAFOP TREATMENT ON PIGMENTS CONTENT AND GROWTH OF SWEET MAIZE SEEDLINGS.
Rusjan A, et al.
Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria, 16(4), 227-234 (2018)
Propaquizafop absorption, translocation, metabolism, and effect on acetyl-CoA carboxylase isoforms in chickpea (Cicer arietinum L.).
Gimenez-Espinosa R, et al.
Pesticide Biochemistry and Physiology, 65(2), 140- 150 (1999)
Multi-residue method for the determination of pesticides and pesticide metabolites in honeybees by liquid and gas chromatography coupled with tandem mass spectrometry?Honeybee poisoning incidents.
Kiljanek T, et al.
Journal of Chromatography A, 1435(4), 100-114 (2016)
A multimethod for the determination of 150 pesticide metabolites in surface water and groundwater using direct injection liquid chromatography-mass spectrometry.
Reemtsma, et al.
Journal of Chromatography A, 1271(1), 95-104 (2013)