31423
Dextran from Leuconostoc mesenteroides
for GPC, Mw 270,000
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for GPC
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
Mn ~165,000
Mp ~195,000
Mw ~270,000
klasy chemiczne analitów
oligosaccharides
metody
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.64
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Klucz InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dextran from Leuconostoc mesenteroides (Mw: 270,000) may be used as an analytical standard to calibrate the column for gel permeation chromatography (GPC).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?