Merck
31112
Supelco
Lenacil
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
3-Cyclohexyl-6,7-dihydro-1H-cyclopentapyrimidine-2,4-(3H,5H)-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.29
Beilstein:
751331
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
O=C1NC2=C(CCC2)C(=O)N1C3CCCCC3
InChI
1S/C13H18N2O2/c16-12-10-7-4-8-11(10)14-13(17)15(12)9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,14,17)
Klucz InChI
ZTMKADLOSYKWCA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lenacil to przed- i powschodowy herbicyd stosowany głównie w uprawach buraka cukrowego do zwalczania Capsella bursa-pastoris, Lamium amplexicaule, Veronica persica, Anthemis arvensis, Viola arvensis, Polygonum convolvulus, Brassica napus, Papaver rhoeas i Chenopodium album, który działa poprzez hamowanie fotosyntezy.
Zastosowanie
Lenacil może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania analitu:
  • W próbce wody przez zastosowanie chromatografii planarnej ze skanowaniem diodowym (TLC-DAD) i wysokosprawnej chromatografii z detekcją diodową (HPLC-DAD).
  • W suchych matrycach, takich jak ziarno zbóż i niektóre pasze, za pomocą chromatografii gazowej / tandemowej spektrometrii mas z potrójnym kwadrupolem (GC-MS/MS).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Influence of adjuvants addition on lenacil residues in plant and soil.
Kucharski M, et al.
Polish Journal of Agronomy, 5(5), 39-42 (2011)
Relation of lenacil metabolism with growth inhibition of Acer pseudoplatanus cell suspension.
Blein JP.
Plant Sci. Lett., 29(2-3), 237-242 (1983)
B Kosinkiewicz
Acta microbiologica Polonica, 33(2), 103-110 (1984-01-01)
The phenolic compounds produced by Pseudomonas acidovorans interacted with the herbicide Venzar changing its phytotoxicity. Bioassay with Chlorella vulgaris and lettuce showed that the interaction of the bacterial phenols and Venzar was synergistic or antagonistic depending on the concentration of
[Determination of the herbicide, lenacil, in plant material and grain by a thin-layer chromatographic method].
V S Shustrov et al.
Voprosy pitaniia, (6)(6), 70-71 (1980-11-01)
N Balicka et al.
Acta microbiologica Polonica, 30(2), 195-201 (1981-01-01)
Interactions between two bacterial strains and venzar were compared. It was found that the mechanism of interactions is various and causes the modification of herbicide phytotoxicity. Metabolites of Bacillus subtilis 72 interfered with herbicide by affecting physiological processes in plant