30911
Denaturation solution for the isolation of RNA
BioUltra, for molecular biology
Synonim(y):
RNA isolation, denaturation
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
Poziom jakości
linia produktu
BioUltra
skład
guanidine thiocyanate, 4 M
Na-citrate, 25 mM
sarcosyl, 0.5%
zanieczyszczenia
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
współczynnik refrakcji
n20/D 1.433
pH
5.5-7.0
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Al: ≤2 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤2 mg/kg
Bi: ≤2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤2 mg/kg
Co: ≤2 mg/kg
Cr: ≤2 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤2 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤2 mg/kg
Mo: ≤2 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤2 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
λ
neat
absorpcja UV
λ: 280 nm Amax: 1
Zastosowanie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?