Merck
30585
Supelco
Bis(1-butylpentyl)decane-1,10-diyl diglutarate
Selectophore
Synonim(y):
5,30-Dibutyl-6,12,23,29-tetraoxatetratriacontane-7,11,24,28-tetrane, ETH 469
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H70O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
654.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.61
klasa czystości
for ion-selective electrodes
Poziom jakości
linia produktu
Selectophore
Próba
≥97%
Formularz
liquid
ciąg SMILES
CCCCC(CCCC)OC(=O)CCCC(=O)OCCCCCCCCCCOC(=O)CCCC(=O)OC(CCCC)CCCC
InChI
1S/C38H70O8/c1-5-9-23-33(24-10-6-2)45-37(41)29-21-27-35(39)43-31-19-17-15-13-14-16-18-20-32-44-36(40)28-22-30-38(42)46-34(25-11-7-3)26-12-8-4/h33-34H,5-32H2,1-4H3
Klucz InChI
AAEJKGTZDCFBEA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Zastosowanie
Bis(1-butylopentylo)dekano-1,10-diylodiglutaran, został użyty do przygotowania membran optodowych, które są sodoselektywne i są oparte na neutralnym jonoforze, używanym głównie do charakteryzowania całkowitego stężenia sodu w ludzkim osoczu krwi. Został on również wykorzystany do przygotowania membranowej elektrody azotynoselektywnej, stosowanej do potencjometrycznego oznaczania koenzymów NAD(P)H.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Plasticizer of high lipophilicity
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ion-selective electrodes and their clinical application in the continuous ion monitoring.
W Simon et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 428, 279-285 (1984-01-01)
Potentiometric Determination of NAD(P)H Coenzymes Using a Nitrite-Selective Membrane Electrode and a Nitrate Reductase Enzyme and the Application to Glucose Assay in Human Serum
Katsu, T., et al.
Analytical Sciences, 15, 135-139 (1999)
Influence of the organic matrix on the properties of membrane coated ion sensor field-effect transistors
Kolytcheva, N.V., et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 58, 456-463 (1999)
K Seiler et al.
Clinical chemistry, 37(8), 1350-1355 (1991-08-01)
Plasticized poly(vinyl chloride) membranes that incorporate a highly lipophilic sodium-selective neutral ionophore (ETH 4120) and novel H(+)-selective chromo-ionophores, lipophilic isologs of Nile Blue, are used in the competitive binding of Na+ and H+ for a reversible, optical determination of sodium
Potentiometric Determination of NAD (P) H Coenzymes Using a Nitrite-Selective Membrane Electrode and a Nitrate Reductase Enzyme and the Application to Glucose Assay in Human Serum.
Katsu T
Analytical Sciences, 15 (2), 135-139 (1999)