Merck
279544
Sigma-Aldrich
1-Propanol
anhydrous, 99.7%
Synonim(y):
Propyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
Beilstein:
1098242
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.7%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
700 °F
granice wybuchowości
13.7 %
zanieczyszczenia
<0.005% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0003%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
tw
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
gęstość
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Propanol may be used as a starting material in the vapour-phase synthesis of 2-propylphenol and 3-pentanone over CeO2-MgO and CeO2-Fe2O3 catalysts, respectively. It may also be used as a solvent for the palladium catalyzed cross-coupling of boronic acids with aryl halides to form biaryls.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Ortho-selective alkylation of phenol with 1-propanol catalyzed by CeO2-MgO
Sato S, et al
J. Catal., 184(1), 180-188 (1999)
Synthesis of unsymmetrical biaryls using a modified Suzuki cross-coupling: 4-biphenylcarboxaldehyde
Bret EH, et al.
Organic Syntheses, 75, 53-53 (1998)
Synthesis of 3-pentanone from 1-propanol over CeO2-Fe2O3 catalysts
Kamimura Y, et al
Applied Catalysis A: General, 252(2), 399-410 (2003)
Mesoporous alumina (I): comparison of synthesis schemes using anionic, cationic, and non-ionic surfactants.
Ray JC, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 100(1), 183-190 (2007)
Dynamics of glass-forming liquids. III. Comparing the dielectric α-and β-relaxation of 1-propanol and o-terphenyl.
Hansen C, et al.
J. Chem. Phys., 107, 1086-1093 (1997)