26294
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, PTFE luer lock
1005SLPT (for Purge & Trap), volume 5 mL, needle size (not included)
About This Item
Materiały
glass body
rozmiar igły
(not included)
Właściwości
This syringe allows you to easily remove the syringe plunger and load water samples into the syringe barrel
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 81570
pojemność
5 mL
Opis ogólny
This purge and trap version of the SampleLock syringe is designed for analyzing drinking water samples according US EPA purge and trap concentration techniques (EPA methods 502.1, 502.2, 503.1, 524.1, and 524.2).
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)