Key Documents
26210
3-Chloropropionyl chloride
purum, ≥98.0% (GC)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.457
tw
143-145 °C (lit.)
gęstość
1.324 g/mL at 20 °C
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H4Cl2O/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
Klucz InChI
INUNLMUAPJVRME-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- microwave-promoted liquid-phase synthesis of 3,5-disubstituted 2-thioxotetrahydropyrimidin-4-ones
- preparation of hydrophilic and macroporous polymer resins modified with isothiocyanate groups
- synthesis of diethylaminopropionamido-hydroxy-anthraquinones, which are potential anticancer agents
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?