Kluczowe dokumenty
24590
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, LTN Pt.5 (fixed needle with side port)
1005LTN, volume 5 mL, needle size 22 ga (cone tip, side-port), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiały
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
rozmiar igły
22 ga (cone tip, side-port)
Właściwości
needle type LTN (fixed)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 81543
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
5 mL
Informacje prawne
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)