Kluczowe dokumenty
23051
4-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
purum, ≥97.0% (AT)
Synonim(y):
2-Morpholinoethyl chloride hydrochloride
About This Item
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (AT)
Postać
solid
mp
180-185 °C (dec.) (lit.)
180-185 °C (dec.)
ciąg SMILES
Cl[H].ClCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
Klucz InChI
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?