Kluczowe dokumenty
21065
Calcium caseinate Agar
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 13 g/L
calcium caseinate, 3.5 g/L
calcium chloride dihydrate, 0.2 g/L
casein peptone, 2.0 g/L
disodium hydrogen phosphate, 0.105 g/L
meat extract, 2.0 g/L
meat peptone, 4.0 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 0.035 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
tripotassium citrate monohydrate, 0.35 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
przydatność
nonselective and differential for Bacillus cereus
nonselective and differential for Bacillus spp.
nonselective and differential for Pseudomonas spp.
nonselective and differential for bacteria (General Media)
proteolytic bacteria
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Artykuł dotyczący wykrywania, identyfikacji, różnicowania i hodowli gatunków Pseudomonas.