Key Documents
20757
Hamilton® needles for LT and TLL syringes
Metal Hub (N), needle size 28 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
28 ga (bevel tip)
Właściwości
Metal Hub (N)
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 90028
dł. igły
51 mm (2 in.)
kompatybilność
for use with Hamilton LT and TLL
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)