Kluczowe dokumenty
187380
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, denatured
reagent grade
Synonim(y):
Ethanol
About This Item
Kod UNSPSC:
15101802
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
denatured
reagent grade
Poziom jakości
Formularz
liquid
zawiera
1% ethyl acetate as denaturant
1% hydrocarbons as denaturant
1% methyl isobutyl ketone as denaturant
5% methanol as denaturant
zanieczyszczenia
≤0.15% water
Opis ogólny
Ethanol (denatured), a primary alcohol, is a constituent of hairspray, disinfectants and cosmetics. It can be synthesized either from molasses by fermentation or by hydration of ethylene. It is made non-consumable by the addition of denaturants.
The product is denatured ethyl alcohol and it contains following as denaturant:
  • 1% ethyl acetate
  • 1% hydrocarbons
  • 1% methyl isobutyl ketone
  • 5% methanol
Ethanol, a primary alcohol is an important raw material for the synthesis of various compounds. It can be synthesized either from molasses by fermentation or by hydration of ethylene. It acts as a hydrogen source and reaction medium during the transfer hydrogenation of carbonyl compounds in the presence of sodium hydroxide. The impact of ethanol/water fumigation on the performance of diesel engines has been studied. Denatured alcohol is also referred to as industrial methylated spirit.
Zastosowanie
Ethyl alcohol (denatured ethanol) may be used to compose the Nital etchant for use in microstructural analysis.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Spencer LT, et al.
Tissue processing 6." Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques, Expert Consult: Online and Print, 7: Bancroft's Theory and Practice of Histological Techniques, 107-107 (2013)
Voltammetric Analysis on the Formation of Fe (OH)2 and FeCO3, and on the Reactivity of Passivation of Steel in Carbonate Solutions.
Eliyan FF, et al.
Journal of Materials Engineering and Performance, 24(6), 2473-2480 (2015)
Selection of highly effective rectification regimes for ethyl alcohol.
Vyaz'mina NA and Baranov DA.
Chemical and Petroleum Engineering, 42(9), 494-502 (2006)
Surrogate alcohol: what do we know and where do we go?
Lachenmeier DW, et al.
Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 31(10), 1613-1624 (2007)
Sodium hydroxide-catalyzed transfer hydrogenation of carbonyl compounds and nitroarenes using ethanol or isopropanol as both solvent and hydrogen donor.
Wang D, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 400, 14-21 (2015)