Merck
18421
Sigma-Aldrich
Glass wool
for laboratory use
Synonim(y):
Fiberglass wool
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
zanieczyszczenia
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.1% alkalis (as Na2O)
≤0.8% soluble in HCl
ślady kationów
Fe: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1