17310
Paraffin wax
purum
Synonim(y):
Parafiny
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Formularz
crystalline (chunks)
powder or solid
temp. przejścia
solidification point 60-65 °C
Klucz InChI
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)