Kluczowe dokumenty
17204
Potato Glucose Rose bengal Agar (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15 g/L
dextrose (glucose), 20 g/L
potatoes infusion, 200 g/L
rose bengale, 0.0084 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
5.6±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
przydatność
selective for Aspergillus spp.
selective for Candida spp.
selective for Pichia spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.