Kluczowe dokumenty
17158
Litmus Milk
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
linia produktu
BioChemika
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
litmus, 0.5 g/L
skim milk powder, 100 g/L
sodium sulfite, 0.5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.8±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
przydatność
nonselective and differential for Lactobacillus spp.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.