Kluczowe dokumenty
16316
Sigma-Aldrich
Turkey red oil sodium salt
for microscopy
Synonim(y):
Castor-oil sulfated sodium salt, Sulfated castor oil, Sulforicinolate sodium salt
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
NACRES:
MA.02
klasa czystości
for microscopy
Poziom jakości
opis
anionic
Próba
100%
zanieczyszczenia
16-20% water (Karl Fischer)
pH
7-8 (10%)
Inne uwagi
During long periods of cold weather, and during storage at low temperatures, cloudiness or crystallization can occur in individual cases. These can be eliminated by stirring and gentle heating up to 40°C without any loss of quality.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)