Kluczowe dokumenty
14131
Iopanoic acid
analytical standard
Synonim(y):
2-(3-Amino-2,4,6-triiodobenzyl)butyric acid, 3-(3-Amino-2,4,6-triiodophenyl)-2-ethylpropanoic acid, Iodopanoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
150-156 °C
Zastosowanie
clinical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(O)C(CC)CC1=C(I)C(N)=C(I)C=C1I
InChI
1S/C11H12I3NO2/c1-2-5(11(16)17)3-6-7(12)4-8(13)10(15)9(6)14/h4-5H,2-3,15H2,1H3,(H,16,17)
Klucz InChI
OIRFJRBSRORBCM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This radiographic contrast agent prevents the release of thyroid hormone from the thyroid gland. It also inhibits the conversion of thyroxine to triiodothyronine.
Zastosowanie
Polecane produkty
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)