Merck
12274
Supelco
Agnuside
analytical standard
Synonim(y):
(1S,4aR,5S,7aS)-1,4a,5,7a-Tetrahydro-5-hydroxy-7-[[(4-hydroxybenzoyl)oxy]methyl]cyclopenta[c]pyran-1-yl β-D-glucopyranoside, Buddlejoside A
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H26O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.44
Beilstein:
4925795
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -98.0±5°, c = 0.1 in ethanol
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](O)C=C(COC(=O)c4ccc(O)cc4)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O11/c23-8-15-17(26)18(27)19(28)22(32-15)33-21-16-11(7-14(25)13(16)5-6-30-21)9-31-20(29)10-1-3-12(24)4-2-10/h1-7,13-19,21-28H,8-9H2/t13-,14+,15+,16+,17+,18-,19+,21-,22-/m0/s1
Klucz InChI
GLACGTLACKLUJX-QNAXTHAFSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xionghu Shen et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(8), 12273-12279 (2019-04-20)
The aim of this study was to research the antiapoptotic effect of astragaloside, the principal component of Astragalus membranaceus (Fisch) Bge, in human gingiva cells induced by lipopolysaccharide (LPS). According to the treatment, human gingiva cells were divided into five