Merck
08571
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-methylpiperazine
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
tert-Butyl (R)-3-methyl-1-piperazinecarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
aktywność optyczna
[α]/D +16±2°, c = 1 in dioxane
ciąg SMILES
C[C@@H]1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-8-7-12(6-5-11-8)9(13)14-10(2,3)4/h8,11H,5-7H2,1-4H3/t8-/m1/s1
Klucz InChI
FMLPQHJYUZTHQS-MRVPVSSYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
223.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)