06474
Amberlite™ XAD1180N polymeric adsorbent
20-60 mesh
About This Item
Polecane produkty
product name
Amberlite™ XAD1180N, 20-60 mesh
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
450 m2/g
strata
~65% loss on drying, 110 °C
macierz
styrene/divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
polymer
wielkość cząstki
20-60 mesh
350-600 μm
wielkość porów
1.4 mL/g pore volume
300-400 Å mean pore size
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nonionic macroreticular resin that adsorbs and releases ionic species through hydrophobic and polar interactions; usually used under isocratic conditions.
Zastosowanie
Polymeric adsorbent for hydrophobic compounds: antibiotics, vitamins, amino acids, enzymes; for purification: gallium, myxovirescins, phosphoric acid, riboflavin salts.
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?