Merck
05089
Supelco
δ-Tetradecalactone
analytical standard
Synonim(y):
δ-Tetradecane lactone, Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459-1.464
n20/D 1.461 (lit.)
bp
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
Klucz InChI
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)