Merck
03938
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
dry, ≥98.5% (HPLC/T)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.07
Beilstein:
5162084
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39161001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (HPLC/T)
zanieczyszczenia
≤200 ppm water
ciąg SMILES
[Br-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BrH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Ionic Liquids have been thoroughly investigated as solvents in most types of catalytic reactions. Their merit lies in the ease with which their physical–chemical properties can be tuned by varying either the anion, the cation, or its substitution pattern.