Key Documents
03920590
Oleanolic acid
primary reference standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@@]1(CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-23,31H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Klucz InChI
MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
Opis ogólny
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Effective analysis of passion flower by HPTLC fingerprinting, in conjunction with a comprehensive range of related reference materials, enables fast and efficient identification of this plant material.