Kluczowe dokumenty
02150595
Osthole
primary reference standard
Synonim(y):
7-Methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)coumarin, 7-Methoxy-8-isopentenylcoumarin, Osthol
About This Item
klasa czystości
primary reference standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1C\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H16O3/c1-10(2)4-7-12-13(17-3)8-5-11-6-9-14(16)18-15(11)12/h4-6,8-9H,7H2,1-3H3
Klucz InChI
MBRLOUHOWLUMFF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)