Kluczowe dokumenty
0085-PA
Sigma-Aldrich
Atri-C3-PAA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
carrier
PAA carrier
linia produktu
PA-Series
Próba
95% (H-NMR)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
~20,000 Da
producent / nazwa handlowa
GlycoNZ
zakres etykietowania
20 mol% Poly[N-(2-hydroxyethyl)acrylamide-co-N-acrylamide] ligand density
metody
ELISA: suitable
probe type
trisaccharide
probe presentation
polymeric
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Seria PA: Nieznakowane koniugaty poliakrylamidowe
Ta seria sond glikokoniugatowych składa się z soli HOCH2CH2NH3+ dla karboksylanów i siarczanów. PAA to poli[N-(2-hydroksyetylo) akrylamid], elastyczny łańcuch polimerowy, który służy jako dodatkowa przekładka. Ramię dystansowe dla oligosacharydów to zwykle -(CH2)3-.
Zastosowanie
Glikokoniugaty są wykorzystywane do badania funkcji węglowodanów, białek wiążących węglowodany w procesach biologicznych oraz do odkrywania nowych interakcji, w których pośredniczą węglowodany.
Uwaga dotycząca przygotowania
Czystość: syntetyczne glikozydy ω-aminoalkilowe stosowane do sprzęgania z polimerem mają czystość >95% (HPLC i 1H-NMR).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)