Merck
00488
Sigma-Aldrich
Helium
≥99.999%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
He
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
4.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
0.14 (vs air)
Poziom jakości
Próba
≥99.999%
bp
-268.934 °C (lit.)
−268.9 °C (lit.)
mp
-272.2 °C (lit.)
ciąg SMILES
[He]
InChI
1S/He
Klucz InChI
SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Puszka ciśnieniowa
Ciśnienie napełniania przy 15°C: 11 bar; zawartość 15°C, 1 bar): 11 l
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Compr. Gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)