Kluczowe dokumenty
0047-BM
Sigma-Aldrich
LN-C3-biot
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
białko sprzężone
biotin conjugate
linia produktu
BM-Series
Próba
95% (H-NMR)
Formularz
lyophilized powder
masa cząsteczkowa
779.9 Da
producent / nazwa handlowa
GlycoNZ
zakres etykietowania
20 mol% Biotin ligand density
metody
glycol-bead construction: suitable
glycol-surface construction: suitable
microarray: suitable
probe type
disaccharide
probe presentation
monomeric
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Seria BM: Biotynylowane sondy monomeryczne
Te sondy glikokoniugatowe mają wydłużoną przekładkę dającą im możliwość wiązania awidyny lub streptawidyny. Fragment biotyny jest wystarczająco hydrofobowy, aby umożliwić adsorpcję sond na wkładach SepPack C18 z roztworów wodnych i elucję metanolem, podobnie jak w przypadku glikozydów zawierających przestrzeń typu Lemieux. Odstęp jest normalnym odstępem ligandu plus odstęp etykiety biotyny -CO(CH2)5NH-.
Zastosowanie
Glikokoniugaty są wykorzystywane do badania funkcji węglowodanów, białek wiążących węglowodany w procesach biologicznych oraz do odkrywania nowych interakcji, w których pośredniczą węglowodany.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)