Merck
00130595
trans-Anethole
primary reference standard
Synonim(y):
4-Propenylanisole, trans-1-Methoxy-4-(1-propenyl)benzene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHC6H4OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
Beilstein:
774229
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
primary reference standard
Postać
crystals (white)
liquid (above 23 oC)
producent / nazwa handlowa
HWI
współczynnik refrakcji
n20/D 1.561 (lit.)
tw
234-237 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
gęstość
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
Klucz InChI
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Zastosowanie
Reference Standard in the analysis of herbal medicinal products
Działania biochem./fizjol.
Naturally occurring phenylpropene derivative that is estrogenic at lower concentrations and cytotoxic at higher concentrations to cancer cell lines. The cytotoxicity is related to the metabolism of trans-anethole to 4-hydroxy-1-propenylbenzene.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
María Dolores López et al.
Chemico-biological interactions, 229, 36-43 (2015-02-01)
The profitable insecticidal action of monoterpenoids prompted us to test their efficiency against stored-grain beetle species, via inhibition of acetylcholinesterase (AChE). For this, we first studied the ability of the monoterpenoids geraniol, linalool, camphor, fenchone, carvone and γ-terpinene, besides the
Tomohiro Nabekura et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 70, 140-145 (2015-03-18)
Drug efflux transporter P-glycoprotein plays an important role in cancer chemotherapy. The nuclear factor-κB (NF-κB) transcription factors play critical roles in development and progression of cancer. In this study, the effects of natural compounds that can inhibit NF-κB activation on