Merck
37-0170
Sigma-Aldrich
Zinc
SAJ first grade, ≥85.0%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
65.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141750
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ first grade
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Próba
≥85.0%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zinc
dostępność
available only in Japan
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Pyr. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sara Eyal et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 50(5), 798-806 (2009-05-01)
Studies in rodents indicate that the disruption of P-glycoprotein (P-gp) function increases drug distribution into the developing fetus and organs such as the brain. To simultaneously and serially evaluate the effect of P-gp activity and inhibition on the tissue distribution
M E Kuyumcu et al.
European review for medical and pharmacological sciences, 17(11), 1467-1471 (2013-06-19)
Zinc is one of the most important elements for human body. Zinc deficiency can occur in any age, if it is seen in elderly its clinical results can be more harmful due to already diminished functions. Some studies showed zinc
W Reainthippayasakul et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(5), 3617-3621 (2013-07-19)
Conjugated meso-alkynyl 5,15-dimesitylporphyrin metal complexes have been synthesized by Sonogashira coupling reaction in good yields. Alkynyl groups were chosen as a link at the meso positions in order to extend the pi-conjugated length of porphyrin rings. These synthesized porphyrin derivatives
Casper Groth et al.
Development (Cambridge, England), 140(14), 3018-3027 (2013-06-21)
Developmental patterning requires the precise interplay of numerous intercellular signaling pathways to ensure that cells are properly specified during tissue formation and organogenesis. The spatiotemporal function of the Notch signaling pathway is strongly influenced by the biosynthesis and intracellular trafficking
I A Popov et al.
Molekuliarnaia biologiia, 47(3), 498-504 (2013-07-31)
Alzheimer's disease, is a lethal neurodegenerative pathology, characterized by the formation of soluble neurotoxic oligomers of the human amyloid-beta peptide Abeta which get accumulated forming polymeric extracellular aggregates (so-called amyloid plaques). The isomerized at aspartate 7 isoform of the human