Kluczowe dokumenty
30-5140
Triton™ X-100
CP
Synonim(y):
t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
CP
opis
non-ionic surfactant
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
dostępność
available only in Japan
liczba agregacji
100-155
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
temp. przejścia
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
HLB
13.5
ciąg SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
Klucz InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
539.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
282 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)