Kluczowe dokumenty
30-2490
Tin(II) chloride dihydrate
SAJ first grade, ≥90.0%
Synonim(y):
Stannous chloride dihydrate
About This Item
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥90.0%
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: tin
dostępność
available only in Japan
tw
652 °C (lit.)
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Cardio-vascular system, Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3