Kluczowe dokumenty
30-2290
Thymolphthalein
JIS special grade
Synonim(y):
5′,5′′-Diisopropyl-2′,2′′-dimethylphenolphthalein
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
mp
251-253 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
Klucz InChI
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3