Kluczowe dokumenty
28-6033
Sulfuric acid (1+1)
~64.0 % (w/w) in H2O
Synonim(y):
Sulfuric acid solution
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
dostępność
available only in Japan
stężenie
~64.0 % (w/w) in H2O
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1