Kluczowe dokumenty
28-5435
Styrene
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Phenylethylene, Vinylbenzene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
gęstość pary
3.6 (vs air)
ciśnienie pary
12.4 mmHg ( 37.7 °C)
4.3 mmHg ( 15 °C)
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
914 °F
granice wybuchowości
6.1 %
dostępność
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
gęstość
0.906 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Klucz InChI
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
hearing organs, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?