Kluczowe dokumenty
28-4280
Sodium sulfate
for residue analysis
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for residue analysis
Formularz
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L)
mp
884 °C (lit.)
gęstość
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
suitable for residue analysis
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?