Kluczowe dokumenty
28-3809
Sodium phosphate monobasic
SAJ special grade, 99.0-101.0%
Synonim(y):
Monosodium dihydrogen orthophosphate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
99.0-101.0%
Postać
powder
dostępność
available only in Japan
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L)
ciąg SMILES
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1