Kluczowe dokumenty
28-3770
Sodium phosphate dibasic
≥99.5%
Synonim(y):
sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium hydrogenphosphate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.5%
Formularz
powder
dostępność
available only in Japan
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L)
pKa (25°C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Przydatność
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?