Key Documents
28-3730
Sodium phosphate dibasic dodecahydrate
SAJ first grade, ≥98.0
Synonim(y):
sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥98.0
Postać
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
8.4-9.6 (25 °C, 35.8 g/L)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1