Kluczowe dokumenty
28-2975
Sodium hydroxide
≥96.0%
Synonim(y):
‘Caustic soda’
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Próba
≥96.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
mp
318 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
gęstość
2.13 g/cm3
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?