Kluczowe dokumenty
28-0675
Silica gel
CP, blue, bead size, medium
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
CP
Postać
beads
dostępność
available only in Japan
kolor
blue
granulacja
, medium
tw
2230 °C
mp
>1600 °C
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N